Learn More
KD Scientific Borosilicate Autoclavable Glass Syringes
Codice prodotto. 11941017
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
150 mL
200 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11941017
Marca: KD Scientific 780880
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Materiale Borosilicate Glass
Calibro dell'ago No Needle Included
Senza lattice Yes
Monouso Reusable
Graduazioni 5 mL
Quantità 1/Pk.
Volume (sistema metrico) 200 mL
Da utilizzare con (apparecchiatura) Infusion Pump
Tipo di collegamento Luer Lock
Graduated Yes