Learn More
KD Scientific Legato Syringe Pumps: Racks
Descrizione
- Accommodates up to ten 0.5 μL to 20 mL syringes or six 30 to 60 mL plastic or glass syringes
Certifications
CE Marked, UL Listed, CSA, WEE, CB scheme, EU RoHS
Specifica
Specifica
| Tensione | 0/1 V |
| Capacità (sistema metrico) | 0.5 μL to 140 mL |
| Certificazione/Conformità | CE, UL, CSA, WEE, CB scheme, EU RoHS |
| Tipo | Large Syringe Multi-rack |
| Applicazioni | Legato syringe pump |
| Flow Rate Accuracy | ±0.35% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?