Learn More
KD Scientific Legato Syringe Pumps: Racks
Codice prodotto. 11995586
Cambia vista
Click to view available options
Product Type:
Large Syringe Multi-rack
Small Syringe Multi-rack
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Product Type Dimensione della confezione
11995586 Small Syringe Multi-rack Pezzo
11985586 Large Syringe Multi-rack Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11995586 Fornitore KD Scientific N. del fornitore 788301
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    987.00€
    920.80€ / pezzi 1
    Risparmia 66.20€
    6% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 15-01-2027
For use with Legato Syringe Pumps
  • Accommodates up to ten 0.5 μL to 20 mL syringes or six 30 to 60 mL plastic or glass syringes
Certifications
CE Marked, UL Listed, CSA, WEE, CB scheme, EU RoHS
Specifica
Tensione 0/1 V
Capacità (sistema metrico) 0.5 μL to 140 mL
Certificazione/Conformità CE, UL, CSA, WEE, CB scheme, EU RoHS
Applicazioni Legato syringe pump
Flow Rate Accuracy ±0.35%
Numero di canali 4
Product Type Small Syringe Multi-rack