Learn More
KD Scientific RS-232 Cable
Codice prodotto. 11915596
Cambia vista
Click to view available options
Tensione:
0/1 V
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tensione Dimensione della confezione
11915596 0/1 V Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11915596 Fornitore KD Scientific N. del fornitore 788308
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    44.30€
    38.65€ / pezzi 1
    Risparmia 5.65€
    12% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 04-11-2026
Legato™ 200 Series RS232 Communication Cable 2 m
  • Selection of accessories and replacement parts for your Legato™ Series Pumps
  • Accommodates up to four 0.5 μL to 10 mL plastic or glass syringes
Specifica
Tensione 0/1 V
Tipo Legato™ 200 Series RS232 Communication Cable
Lunghezza complessiva (sistema metrico) 2 m