Learn More
KD Scientific RS-485 Pump to Pump Communication Cable
Codice prodotto. 16469700
Cambia vista
Click to view available options
Overall Length (English):
1.6 ft.
6.6 ft.
Lunghezza complessiva (sistema metrico):
0.5 m
2 m
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Overall Length (English) Lunghezza complessiva (sistema metrico) Dimensione della confezione
16469700 6.6 ft. 2 m Pezzo
11905606 1.6 ft. 0.5 m Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16469700 Fornitore KD Scientific N. del fornitore 788305
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    116.00€
    100.50€ / pezzi 1
    Risparmia 15.50€
    13% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 08-01-2027
For Legato™ / Gemini 88 Plus RS485 Pump to Pump Communication Cable
  • Selection of accessories and replacement parts for your Legato™ Series Pumps
Specifica
Tensione 0/1 V
Connettori RS-485
Overall Length (English) 6.6 ft.
Lunghezza complessiva (sistema metrico) 2 m
Product Type RS-485 Cable