Learn More
KD Scientific Stainless-Steel Syringes
Descrizione
Eliminates hazards of glass syringe breakage.
- Compatible with most syringe pumps
- Fully autoclavable for reuse
- Adaptable to Luer Lock or Swagelok™ fittings
- Resistant to most chemicals
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Materiale | Stainless Steel |
| Diametro (sistema imperiale) interno | 1-3/25 in. |
| Diametro (sistema imperiale) esterno | 1-1/4 in. |
| Diametro (sistema metrico) interno | 28.4 mm |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 31.7 mm |
| Product Type | Swagelok 1/8 in. Syringe |
| Pressione max | 1500 psi |
| Volume (sistema metrico) | 50 mL |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Syringe Pump |
| Vedi altri risultati |