Learn More
KD Scientific Stainless-Steel Syringes
Codice prodotto. 17129280
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
2.5 mL
8 mL
20 mL
50 mL
100 mL
200 mL
Product Type:
Luer-Lok Syringe
Swagelok 1/16 in. Syringe
Swagelok 1/4 in. Syringe
Swagelok 1/8 in. Syringe
Dimensione della confezione:
Pezzo
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Product Type Dimensione della confezione
17129280 200 mL Swagelok 1/8 in. Syringe Pezzo
12867362 2.5 mL Swagelok 1/16 in. Syringe Pezzo
12887362 8 mL Swagelok 1/16 in. Syringe Pezzo
12897362 20 mL Swagelok 1/16 in. Syringe Pezzo
15164174 20 mL Swagelok 1/8 in. Syringe Pezzo
15194174 20 mL Swagelok 1/4 in. Syringe Pezzo
15144174 8 mL Swagelok 1/8 in. Syringe Pezzo
11951017 20 mL Luer-Lok Syringe Pezzo
11986706 50 mL Swagelok 1/16 in. Syringe Pezzo
13406038 50 mL Swagelok 1/8 in. Syringe Pezzo
15174174 100 mL Swagelok 1/8 in. Syringe Pezzo
15104184 50 mL Swagelok 1/4 in. Syringe Pezzo
11945596 100 mL Swagelok 1/16 in. Syringe Pezzo
11971017 100 mL Luer-Lok Syringe Pezzo
15114184 100 mL Swagelok 1/4 in. Syringe Pezzo
11961017 50 mL Luer-Lok Syringe Pezzo
11905547 200 mL Swagelok 1/4 in. Syringe Pezzo
11981017 200 mL Luer-Lok Syringe Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Codice prodotto. 17129280 Fornitore KD Scientific N. del fornitore 780811
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1855.00€
    1616.56€ / pezzi 1
    Risparmia 238.44€
    12% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-01-2027
Durable, electron-beam construction withstands high force, high pressure applications
Eliminates hazards of glass syringe breakage.
  • Compatible with most syringe pumps
  • Fully autoclavable for reuse
  • Adaptable to Luer Lock or Swagelok™ fittings
  • Resistant to most chemicals
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Materiale Stainless Steel
Diametro (sistema imperiale) interno 1-19/25 in.
Diametro (sistema imperiale) esterno 1-22/25 in.
Diametro (sistema metrico) interno 44.7 cm
Diametro (sistema metrico) esterno 47 mm
Product Type Swagelok 1/8 in. Syringe
Pressione max 1500 psi
Volume (sistema metrico) 200 mL
Da utilizzare con (apparecchiatura) Syringe Pump
Tipo di collegamento Swagelok
Graduated No