missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abcam KDM4/JMJD2 Activity Quantification Assay Kit, Fluorometric, 96 Tests
Descrizione
- Assay time: 3 hr
- Assay type: Enzyme activity
- Detection method: Fluorescent
- Applications: Enzyme activity assay
- Usage: Compatible with microplate reader
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Microplate Reader |
| Formato | Kit |
| N. di reazioni | 96 Tests |
| Target Molecule | KDM4A, JHDM3A, JMJD2A |
| Metodo di rilevamento | Fluorescence |
| Quantità | 96 Tests |
| Da utilizzare con (applicazione) | Enzyme activity assay |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?