Learn More
Abcam KDM6A/KDM6B Activity Quantification Assay Kit, Fluorometric, 48 Tests
Codice prodotto. 32109650
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
48 Tests
Dimensione della confezione:
48 tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
32109650 48 Tests 48 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 32109650 Fornitore Abcam N. del fornitore ab15691148Test
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Measure KDM6A and KDM6B activity in cell or tissue extracts within 3 hours using a fluorometric detection method.
  • Assay Type: Enzyme activity
  • Detection Method: Fluorescent
  • Assay Time: 3 hr
  • Sensitivity: 10 ng
  • Sample Types: Nuclear Extracts, Purified protein
  • Applications: Enzyme activity assay
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Specifica
Product Type Western Blot Kit
Da utilizzare con (apparecchiatura) Microplate Reader
Formato Kit
N. di reazioni 48 Tests
Run Time 3 hr.
Target Molecule KDM6A, KDM6B
Metodo di rilevamento Fluorescence
Tipo di campione Nuclear Extracts, Purified protein
Quantità 48 Tests
Da utilizzare con (applicazione) Enzyme activity assay