Learn More
DWK Life Sciences KECK™ Clip for Conical Joints, POM, KC
KECK™ conical ground clamps for a safe ground joint.
1.98€ - 520.00€
Specifica
Quantità | 100 |
---|---|
Materiale | POM |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Securing of Conical Ground Joints |
Da utilizzare con (applicazione) | Securing of conical ground joints |
Codice del prodotto | Marca | Size | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15884678
|
DWK Life Sciences
286336306 |
NS 14 | Yellow |
358.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 16-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15894678
|
DWK Life Sciences
286336409 |
NS 19 | Blue |
364.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 16-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15804688
|
DWK Life Sciences
286336503 |
NS 24 | Green |
389.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 30-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15814688
|
DWK Life Sciences
286336606 |
NS 29 | Red |
412.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 16-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15874678
|
DWK Life Sciences
286336203 |
NS 12 | Purple |
345.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 28-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15981571
|
DWK Life Sciences
286336803 |
NS 40 | Yellow |
520.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 28-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10468762
|
DWK Life Sciences
286336709 |
NS 34 | Orange |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
10039920
|
DWK Life Sciences
286336109 |
NS 10 | Green |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
10633982
|
DWK Life Sciences
286336906 |
NS 45 | Amber |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
KECK™ POM (polyoxymethylene) conical ground joint clamps are easy, safe and quick to attach and are characterized by their dimensional stability and good spring properties. In contrast to conventional wire clamps, the glass surface is not damaged when it is attached. This increases safety in the laboratory. The sizes can be easily distinguished from each other by the different colours.
- Excellent dimensional stability and good spring properties
- No damage to the glass surface during attachment unlike conventional wire clamps
- Easy, safe and quick to put on and take off
- Colour coding per size
Specifica
100 | |
POM | |
Securing of Conical Ground Joints | |
Securing of conical ground joints |