Learn More
DWK Life Sciences KECK™ Flat sealing
Codice prodotto. 11706319 Sfoglia Tutto DWK Life Sciences Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) parte esterna:
12 mm
16 mm
Materiale:
EPDM
Viton
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 50
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) parte esterna Materiale unitSize
11706319 12 mm EPDM pezzi 100
15371971 16 mm EPDM pezzi 50
15824698 16 mm Viton pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11706319 Fornitore DWK Life Sciences N. del fornitore 286341506
Spedizione stimata: 29-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Spare part for KECK™ Adapter KA.
The flat gasket as spare part for KECK™ Adapter KA is available in the materials VITON and EPDM.
  • The flat gasket for KECK™ Adapter KA is available in the materials VITON and EPDM.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Dimensione foro 7.5 mm
Da utilizzare con (applicazione) Sealing
Quantità 100/Pk.
Diametro (sistema metrico) parte esterna 12 mm
Materiale EPDM