Learn More
DWK Life Sciences KECK™ O-ring
Codice prodotto. 11701429 Sfoglia Tutto DWK Life Sciences Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) parte esterna:
6 mm
7.3 mm
Materiale:
EPDM
VITON
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) parte esterna Materiale unitSize
11701429 6 mm EPDM pezzi 100
15834698 7.3 mm EPDM pezzi 100
15921591 7.3 mm VITON pezzi 100
10419542 6 mm VITON Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11701429 Fornitore DWK Life Sciences N. del fornitore 286342005
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Spare part for the KECK™ adapter KA from glass olive to threaded plastic nozzle.
The O-ring is a component and therefore a spare part for the KECK™ Adapter KA from glass olive to plastic olive.
  • The O-ring is a component/spare part for the KECK™ Adapter KA and is fitted between the screw cap and clamping ring for Adapter KA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Sealing
Quantità 100/Pk.
Materiale EPDM
Diametro (sistema metrico) parte esterna 6 mm
Size 3 mm H