Learn More
DWK Life Sciences KECK™ O-ring
Codice prodotto. 15921591 Sfoglia Tutto DWK Life Sciences Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) parte esterna:
6 mm
7.3 mm
Materiale:
EPDM
VITON
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) parte esterna Materiale Dimensione della confezione
15921591 7.3 mm VITON pezzi 100
11701429 6 mm EPDM pezzi 100
15834698 7.3 mm EPDM pezzi 100
10419542 6 mm VITON Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 15921591 Fornitore DWK Life Sciences N. del fornitore 286342305
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    138.56€
    76.00€ / pezzi 100
    Risparmia 62.56€
    45% Sconto
Spedizione stimata: 28-12-2026
Spare part for the KECK™ adapter KA from glass olive to threaded plastic nozzle.
The O-ring is a component and therefore a spare part for the KECK™ Adapter KA from glass olive to plastic olive.
  • The O-ring is a component/spare part for the KECK™ Adapter KA and is fitted between the screw cap and clamping ring for Adapter KA.
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Sealing
Quantità 100/Pk.
Materiale VITON
Diametro (sistema metrico) parte esterna 7.3 mm
Size 2.4 mm H