Learn More
DWK Life Sciences KECK™ Screw Cap for Adapter KA, with flat EPDM sealing 12 mm
Spare part for KECK™ Adapter KA.
Marca:  DWK Life Sciences 286339209
320.00 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23258" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.10000kg
Codice prodotto. 15941581
  • 349.00€ / pezzi 100
Spedizione stimata: 29-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
The screw cap as spare part for KECK™ Adapter KA is available for both thread types GL 14 and RD 14.
  • With flat gasket EPDM 12 mm
  • KECK™ Screw cap for adapter KA available for threads GL 14 and RD 14
Specifica
Specifica
Yellow
Connection of a hose piece with a threaded cap
GL 14
Not Autoclavable
100/Pk.