Learn More
Hamilton™ Kel-F Hub Needle
Codice prodotto. 11572445
Cambia vista
Click to view available options
Misuratore:
22 G
Dimensione della confezione:
pezzi 6
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Misuratore Dimensione della confezione
11572445 22 G pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11572445 Fornitore Hamilton™ N. del fornitore 775013
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    210.00€
    187.78€ / pezzi 6
    Risparmia 22.22€
    10% Sconto
Spedizione stimata: 02-11-2026
Specifica
Product Type Hub Needle
Misuratore 22 G
Materiale hub Kel-F
Lunghezza (sistema metrico) 9.5 to 304.8 mm
Stile Custom Point