Learn More
Kerosene Blank, VHG™
Codice prodotto. 30003065
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
0.5 gal
1 gal
Dimensione della confezione:
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30003065 0.5 gal -
17922356 500 mL 500mL
17990456 1 gal -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30003065 Fornitore VHG Labs N. del fornitore VHGKERO1/2GAL
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
Kerosene Blank
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Kerosene Blank
Metodi ICP/XRF/RDE
Nomi componenti o analita Kerosene Blank
Shipping Condition Room Temperature
IUPAC Name Kerosene Blank
Solvent or Matrix Kerosene
Quantità 0.5 gal