Learn More
Kerosene D80 For Laboratory Use, Chem Lab
Specifica
Specifica
| CAS | 64742-47-8 |
| Intervallo di bollitura | 192 to 245 °C |
| Colore | Colorless |
| Densità | 0.8 g/mL |
| Punto d'infiammabilità | 79 °C |
| Imballaggio | Polyethylene |
| Quantità | 10 L |
| Forma fisica | Liquid |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Kerosene D80
- Pericolo
- Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
- H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
- P331-NON provocare il vomito.
- MIXTURE LIST-Contain: Kerosene