Specifications
| CAS | 64742-47-8 |
| Intervallo di bollitura | 194°C to 250°C |
| Punto d'infiammabilità | 70°C |
| Imballaggio | ECOT |
| Quantità | 5 L |
Safety and Handling
Product Identifier
- alcani, C11-14-iso-, <2% aromatics
- Pericolo
- Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
- H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
- EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
- P331-NON provocare il vomito.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in conferendolo a un opportuno impianto ditrattamento e smaltimento in accordo conle leggi e i regola.