Learn More
Kerosene, low odor
Codice prodotto. 11333546
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
2500 mL
Dimensione della confezione:
2.50L
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11333546 2500 mL 2.50L
11323546 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Codice prodotto. 11333546 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L14479.0F
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
CAS: 64742-47-8
Kerosene is ideal for dilution of oils and other organic fluids for determination of metal traces. It is used in paints & coatings, consumer products, printing inks and agricultural chemical applications. It is also used in food contact applications such as aluminum rolling.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Kerosene is ideal for dilution of oils and other organic fluids for determination of metal traces. It is used in paints & coatings, consumer products, printing inks and agricultural chemical applications. It is also used in food contact applications such as aluminum rolling.
Solubility
Soluble in water (0.02 g/L at 20°C).
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Containers which are opened must be carefully resealed and kept upright to prevent leakage.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 64742-47-8
Numero MDL MFCD00135561
Sinonimo Kerosine
Specifica
Materiale o nome chimico Kerosene
Nota nome low odor
Densità 0.8
Punti di ebollizione 200°C to 250°C
Punto d'infiammabilità 76°C (169°F)
Indice di rifrazione 1.444
Quantità 2500 mL
Indice di Merck 14,5294
Informazioni di solubilità Soluble in water (0.02g/L at 20°C).
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Kerosene, low odor
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P331-NON provocare il vomito.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Petroleum distillates, hydrotreated light