Learn More
Ketanserin, MedChemExpress
Codice prodotto. 16485026
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16485026 100 mg 100mg
16400407 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16485026 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY10562
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
MedChemExpress Ketanserin is a selective 5-HT2 receptor antagonist. Ketanserin also blocks hERG current (IhERG) in a concentration-dependent manner (IC50=0.11 μM).
Ketanserin is a selective 5-HT2 receptor antagonist. Ketanserin also blocks hERG current (IhERG) in a concentration-dependent manner (IC50=0.11 μM).
Specifica
Materiale o nome chimico Ketanserin
CAS 74050-98-9
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C22H22FN3O3
Quantità 100 mg
Sinonimo R41468
Informazioni di solubilità DMSO : 16.67 mg/mL (42.16 mM; Need ultrasonic) ∣DMF : 5 mg/mL (12.64 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC=CC=C1N2)N(CCN3CCC(C(C4=CC=C(F)C=C4)=O)CC3)C2=O
Molecular Weight (g/mol) 395.43
Peso formulazione 395.43
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Research purposes only