Learn More
R&D Systems™ Ketoconazole
Codice prodotto. 30001194
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30001194 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30001194 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 1103/100
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Cytochrome P450c17 inhibitor
Inhibitor of cytochrome P450c17. Enhances the formation of myelin basic protein-positive oligodendrocytes from oligodendrocyte progenitor cells in vitro and promotes remyelination in vivo. Also an antifungal agent. Brain penetrant.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Ketoconazole
CAS 65277-42-1
Quantità 100 mg
Linea di prodotti Tocris
Formula molecolare C26H28Cl2N4O4
Peso formulazione 531.44
Purezza >99%
Peso molecolare 534.452