Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ketoconazole, 98%
Codice prodotto. 15321788 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15321788 1 g 1g
15515156 5 g 5g
15525156 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15321788 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 455470010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Ketoconazole, CAS # 65277-42-1, is a synthetic, broad-spectrum antifungal agent with the ability to inhibit a variety of fungal infections. | CAS: 65277-42-1 | C26H28Cl2N4O4 | 531.44 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
General Description
  • Ketoconazole is an imidazole antifungal agent
  • It functions by inhibiting synthesis of ergosterol, which is the fungal equivalent of cholesterol
Applications
  • Ketoconazole shows fungicide activity against a variety of yeast infections
  • It is an inhibitor of CYP3A4, which is necessary for the conversion of lanosterol to ergosterol
  • It increases fungal cellular permeability
  • It also inhibits endogenous respiration by disrupting membrane phospholipids
  • Ketoconazole can also inhibit the synthesis of thromboxane and sterols such as aldosterone, cortisol, and testosterone
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 65277-42-1
Formula molecolare C26H28Cl2N4O4
Molecular Weight (g/mol) 531.44
InChI Key XMAYWYJOQHXEEK-SIULDFEJSA-N
Sinonimo ketoconazole
PubChem CID 76973198
IUPAC Name 2,2,2-trideuterio-1-[4-[4-[[(2R,4S)-2-(2,4-dichlorophenyl)-2-(imidazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methoxy]phenyl]piperazin-1-yl]ethanone
SMILES CC(=O)N1CCN(CC1)C2=CC=C(C=C2)OCC3COC(O3)(CN4C=CN=C4)C5=C(C=C(C=C5)Cl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Ketoconazole
Punto di fusione 148.0°C to 150.0°C
Perdita all'essiccatura 0.5% max. (80°C, 4 h) (vacuum)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 1 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: almost insoluble. Other solubilities: soluble in methanol,less soluble in ethanol,slightly soluble in dichloromethane or chloroform
Peso formulazione 531.44
Percent Purity 98%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ketoconazole
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H360F-Può nuocere alla fertilità.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P264-Lavare accuratamente viso, mani ed eventu dopo l'uso.
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.