Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ketoconazole, 98%
Catalog Number p-7077554
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
65277-42-1
C26H28Cl2N4O4
531.44
XMAYWYJOQHXEEK-SIULDFEJSA-N
ketoconazole
76973198
2,2,2-trideuterio-1-[4-[4-[[(2R,4S)-2-(2,4-dichlorophenyl)-2-(imidazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methoxy]phenyl]piperazin-1-yl]ethanone
CC(=O)N1CCN(CC1)C2=CC=C(C=C2)OCC3COC(O3)(CN4C=CN=C4)C5=C(C=C(C=C5)Cl)Cl
65277-42-1
C26H28Cl2N4O4
531.44
XMAYWYJOQHXEEK-SIULDFEJSA-N
ketoconazole
76973198
2,2,2-trideuterio-1-[4-[4-[[(2R,4S)-2-(2,4-dichlorophenyl)-2-(imidazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methoxy]phenyl]piperazin-1-yl]ethanone
CC(=O)N1CCN(CC1)C2=CC=C(C=C2)OCC3COC(O3)(CN4C=CN=C4)C5=C(C=C(C=C5)Cl)Cl
Ketoconazole, CAS # 65277-42-1, is a synthetic, broad-spectrum antifungal agent with the ability to inhibit a variety of fungal infections.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
General Description
• Ketoconazole is an imidazole antifungal agent
• It functions by inhibiting synthesis of ergosterol, which is the fungal equivalent of cholesterol
Applications
• Ketoconazole shows fungicide activity against a variety of yeast infections
• It is an inhibitor of CYP3A4, which is necessary for the conversion of lanosterol to ergosterol
• It increases fungal cellular permeability
• It also inhibits endogenous respiration by disrupting membrane phospholipids
• Ketoconazole can also inhibit the synthesis of thromboxane and sterols such as aldosterone, cortisol, and testosterone
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Ketoconazole
Punto di fusione 148.0°C to 150.0°C
Perdita all'essiccatura 0.5% max. (80°C, 4 h) (vacuum)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 1 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: almost insoluble. Other solubilities: soluble in methanol,less soluble in ethanol,slightly soluble in dichloromethane or chloroform
Peso formulazione 531.44
Percent Purity 98%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ketoconazole
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H360F-Può nuocere alla fertilità.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.