Learn More
Ketoconazole, 98%, Thermo Scientific™
Potent inhibitor of cytochrome P450c17
165.00€ - 566.00€
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15415619
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63367.06
165.00€
5g
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
Aggiungi al carrello
 Articolo soggetto a restrizioni
15425619
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63367.14
25g
566.00€
25g
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 02-09-2026
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
Ketoconazole is used to treat candidiasis, chronic mucocutaneous candidiasis, oral thrush, candiduria, blastomycosis, coccidioidomycosis, histoplasmosis, chromomycosis, and paracoccidioidomycosis. Ketoconazole is an antifungal agent.
Solubility
Soluble in DMSO, ethanol, chloroform, water, and methanol.
Notes
Store away from strong oxidizing agents. Keep container tightly closed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers.