Learn More
Ketoconazole, Fisher BioReagents
Codice prodotto. 10430015
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
100 mg
500 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass
Dimensione della confezione:
100mg
1g
500mg
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10430015 50 mg Amber Glass 50mg
10754344 100 mg Amber Glass 100mg
10032624 500 mg Amber Glass 500mg
11448353 1 g Amber Glass 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10430015 Fornitore Fisher BioReagents N. del fornitore BP273450
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Ketoconazole is a cytochrome P450 inhibitor and demonstrates anti-psoriatic activity. An antifungal agent.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 65277-42-1
Formula molecolare C26H28Cl2N4O4
Molecular Weight (g/mol) 534.452
InChI Key XMAYWYJOQHXEEK-SIULDFEJSA-N
Sinonimo ketoconazole
PubChem CID 76973198
IUPAC Name 2,2,2-trideuterio-1-[4-[4-[[(2R,4S)-2-(2,4-dichlorophenyl)-2-(imidazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methoxy]phenyl]piperazin-1-yl]ethanone
SMILES CC(=O)N1CCN(CC1)C2=CC=C(C=C2)OCC3COC(O3)(CN4C=CN=C4)C5=C(C=C(C=C5)Cl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Ketoconazole
Punto di fusione 148°C
Colore White
Residuo della combustione < 0.1%
Perdita all'essiccatura < 0.5%
Intervallo di fusione Inclusive between 148°C
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Amber Glass
Quantità 50 mg
Indice di Merck 15, 5349
Peso formulazione 531.44
Forma fisica Solid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ketoconazole
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H360F-Può nuocere alla fertilità.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P264-Lavare accuratamente viso, mani ed eventu dopo l'uso.
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.