Learn More
Ketoconazole, MedChemExpress
Codice prodotto. 16472049
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
100mg
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16472049 1 g 1g
16458096 100 mg 100mg
16430778 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16472049 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB0105
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress Ketoconazole (R-41400) is an imidazole anti-fungal agent, a CYP3A4 and CYP24A1 inhibitor.
Ketoconazole (R-41400) is an imidazole anti-fungal agent, a CYP3A4 and CYP24A1 inhibitor.
Specifica
Materiale o nome chimico Ketoconazole
Forma fisica Solid
CAS 65277-42-1
Colore White
Quantità 1 g
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C26H28Cl2N4O4
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Sinonimo Ketoconazol R 41400
Informazioni di solubilità DMSO : 25 mg/mL (47.04 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(N1CCN(C2=CC=C(OC[C@@H]3O[C@@](CN4C=CN=C4)(C5=CC=C(Cl)C=C5Cl)OC3)C=C2)CC1)=O
Molecular Weight (g/mol) 531.43
Peso formulazione 531.43
Percent Purity 99.47%
Grado Research
Research purposes only