Learn More
Ketoprofen 2,3-Butylene Glycol Ester, Mikromol™
Codice prodotto. 18022280
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18022280 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18022280 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0001.35
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Ketoprofen 2,3-Butylene Glycol Ester
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Ketoprofen 2,3-Butylene Glycol Ester
CAS 94561-67-8
Nomi componenti o analita Ketoprofen 2,3-Butylene Glycol Ester
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C20 H22 O4
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo Ketoprofen 2,3-Butylene Glycol Ester, 3-Benzoyl-alpha-methylbenzeneacetic acid 2-hydroxy-1-methylpropyl ester
InChI Formula InChI=1S/C20H22O4/c1-13(20(23)24-15(3)14(2)21)17-10-7-11-18(12-17)19(22)16-8-5-4-6-9-16/h4-15,21H,1-3H3
SMILES CC(O)C(C)OC(=O)C(C)c1cccc(c1)C(=O)c2ccccc2
IUPAC Name 3-hydroxybutan-2-yl 2-(3-benzoylphenyl)propanoate
Molecular Weight (g/mol) 326.39
Quantità 100 mg
Peso formulazione 326.1518 g/mol