Learn More
Ketorolac tromethamine salt, MedChemExpress
Descrizione
Ketorolac tromethamine salt (RS37619 tromethamine salt) is a non-steroidal anti-inflammatory agent, acting as a nonselective COX inhibitor, with IC50s of 20 nM for COX-1 and 120 nM for COX-2.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Ketorolac tromethamine salt |
| CAS | 74103-07-4 |
| Colore | Off-White |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C19H24N2O6 |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | Ketorolac Tromethamine Ketorolac tris salt RS37619 tromethamine salt |
| Informazioni di solubilità | H2O : 100 mg/mL (265.67 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 30 mg/mL (79.70 mM) |
| SMILES | O=C(C1C2=CC=C(C(C3=CC=CC=C3)=O)N2CC1)O.OCC(CO)(N)CO |
| Molecular Weight (g/mol) | 376.4 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only