Learn More
Ketorolac tromethamine, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 17565575 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17565575 1 g 1g
17575575 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17565575 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 469170010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 74103-07-4
Formula molecolare C19H24N2O6
Molecular Weight (g/mol) 376.41
Numero MDL 00887595
InChI Key BWHLPLXXIDYSNW-UHFFFAOYNA-N
IUPAC Name 2-amino-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol; 5-benzoyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolizine-1-carboxylic acid
SMILES NC(CO)(CO)CO.OC(=O)C1CCN2C1=CC=C2C(=O)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Ketorolac tromethamine
Imballaggio Glass Bottle
Certificato di analisi Available
Forma fisica Powder
Colore White to Light Yellow
Punto di fusione 160°C to 165°C
Indice di Merck 13-5324
Quantità 1 g