Learn More
Ketotifen, TRC
Codice prodotto. 30180334
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30180334 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30180334 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCK315413100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Ketotifen
CAS 34580-13-7
Formula molecolare C19 H19 N O S
Quantità 100 mg
Sinonimo Ketotifen, 10H-Benzo[4,5]cyclohepta[1,2-b]thiophen-10-one, 4,9-dihydro-4-(1-methyl-4-piperidinylidene)- (9CI), (±)-Ketotifen, 4-(1-Methyl-4-piperidinylidene)-4H-benzo[4,5]cyclohepta[1,2-d]thiophene-10(9H)-one, HC 20-511
InChI Formula InChI=1S/C19H19NOS/c1-20-9-6-13(7-10-20)18-15-5-3-2-4-14(15)12-17(21)19-16(18)8-11-22-19/h2-5,8,11H,6-7,9-10,12H2,1H3
SMILES CN1CCC(=C2c3ccccc3CC(=O)c4sccc24)CC1
IUPAC Name 10-(1-methylpiperidin-4-ylidene)-5H-benzo[1,2]cyclohepta[2,4-b]thiophen-4-one
Molecular Weight (g/mol) 309.43
Peso formulazione 309.1187