Learn More
Ansell™ Kevlar™ Yellow Fabric Sleeves with Thumb Slot
Codice prodotto. 12630962
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
254 mm
356 mm
457 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 12
Codice prodotto. 12630962
Marca: Ansell™ 7011010
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Automatic knit liner of 100% Kevlar™ fiber. Provides optimum balance of dexterity and cut resistance. Comfort and sure grip.
  • Constructed from high-tech 100% Kevlar™ para-aramid short fibers.
  • Exceptional cut resistance with dexterity.
  • The 100% Dupont Kevlar™ construction offers a very high cut resistance to weight ratio.
  • Most sleeves feature thumb slots for protecting the wrist area.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Size Universal
Struttura Knitted
Product Type Cut-resistant Sleeve
Materiale Dupont™ Kevlar™ aramid fibers
Colore Yellow
Sterilità Non-sterile
Monouso Reusable
Tipo di giuntura Seamless
Stile polso Sleeve
Certificazione/Conformità CE 0493, Category III
Lunghezza (sistema imperiale) 10 in.
Lunghezza (sistema metrico) 254 mm