Learn More
Ansell™ Kevlar™ Yellow Fabric Sleeves with Thumb Slot
Codice prodotto. 12650962 Sfoglia Tutto Ansell Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
254 mm
356 mm
457 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 12
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
12650962 457 mm pezzi 12
12640962 356 mm pezzi 12
12630962 254 mm pezzi 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 12650962 Fornitore Ansell™ N. del fornitore 70118180
Spedizione stimata: 16-12-2026
Automatic knit liner of 100% Kevlar™ fiber. Provides optimum balance of dexterity and cut resistance. Comfort and sure grip.
  • Constructed from high-tech 100% Kevlar™ para-aramid short fibers.
  • Exceptional cut resistance with dexterity.
  • The 100% Dupont Kevlar™ construction offers a very high cut resistance to weight ratio.
  • Most sleeves feature thumb slots for protecting the wrist area.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Size Universal
Struttura Knitted
Product Type Cut-resistant Sleeve
Materiale Dupont™ Kevlar™ aramid fibers
Colore Yellow
Sterilità Non-sterile
Monouso Reusable
Tipo di giuntura Seamless
Stile polso Sleeve
Certificazione/Conformità CE 0493, Category III
Lunghezza (sistema imperiale) 18 in.
Lunghezza (sistema metrico) 457 mm