Learn More
VACUUBRAND™ KF DN 10mm Stainless Steel Small Flange With Female Ground Joint
56.55€ - 65.20€
Specifica
Materiale Stainless Steel
Quantità 1 Each
Dimensioni (sistema metrico) KF DN 10 mm
Tipo Small Flange
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
10069530
Vedere i documenti Dettagli della promozione
VACUUBRAND™
20662800
NS 14/35
56.55€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 15-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10766681
Vedere i documenti Dettagli della promozione
VACUUBRAND™
20662801
NS 19/38
65.20€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 15-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
Stainless Steel
1 Each
KF DN 10 mm
Small Flange