Learn More
VACUUBRAND™ Flangia piccola in alluminio KF DN 25 mm con ugello
Codice prodotto. 10100851 Sfoglia Tutto Vacuubrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con:
For 15mm Tubing I.D.
For 19mm Tubing I.D.
Per diam. interno tubo da 8 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con Dimensione della confezione
10100851 Per diam. interno tubo da 8 mm Pezzo
10160891 For 15mm Tubing I.D. Pezzo
10667804 For 19mm Tubing I.D. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10100851 Fornitore VACUUBRAND™ N. del fornitore 20662516
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    35.30€
    30.50€ / pezzi 1
    Risparmia 4.80€
    13% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Use this flange with Vacuubrand™ pumps.
  • Aluminum flange with hose nozzle
  • KD FN 25mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con Per diam. interno tubo da 8 mm
Materiale Aluminum
Quantità 1 Each
Size KF DN 25 mm
Tipo Flangia piccola