Learn More
VACUUBRAND™ Flangia piccola in alluminio KF DN 25 mm con ugello
Codice prodotto. 10160891 Sfoglia Tutto Vacuubrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con:
For 15mm Tubing I.D.
For 19mm Tubing I.D.
Per diam. interno tubo da 8 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con unitSize
10160891 For 15mm Tubing I.D. Pezzo
10100851 Per diam. interno tubo da 8 mm Pezzo
10667804 For 19mm Tubing I.D. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10160891 Fornitore VACUUBRAND™ N. del fornitore 20662519
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use this flange with Vacuubrand™ pumps.
  • Aluminum flange with hose nozzle
  • KD FN 25mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con For 15mm Tubing I.D.
Materiale Aluminum
Quantità 1 Each
Size KF DN 25 mm
Tipo Small Flange