Learn More
R&D Systems™ KG 5
Beskrivning
KG 5 is a PDGFRβ and B-Raf allosteric inhibitor. Also inhibits c-Raf, FLT3 and KIT. Disrupts blood vessel formation in zebrafish embryos and inhibits angiogenesis in a mouse angiogenesis model. Inhibits growth of renal and pancreatic tumors in mice. Also arrests cells in prometaphase. Orally available.
Specifikationer
Specifikationer
| Materiale o nome chimico | 2-(Methylthio)-6-[4-[5-[[3-(trifluoromethyl)phenyl]amino]-1H-1,2,4-triazol-3-yl]phenoxy]-4-pyrimidinamine |
| CAS | 877874-85-6 |
| Quantità | 50 mg |
| Linea di prodotti | Tocris |
| Bersaglio | Raf Kinase Inhibitors |
| Formula molecolare | C20H16F3N7OS |
| Peso formulazione | 459.45 |
| Purezza | >98% |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?