Learn More
R&D Systems™ KG 5
Codice prodotto. 18780789
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18780789 50 mg 50mg
18780518 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18780789 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 5260/50
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-10-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. PDGFRβ, B-Raf, c-Raf, FLT3 and KIT inhibitor
KG 5 is a PDGFRβ and B-Raf allosteric inhibitor. Also inhibits c-Raf, FLT3 and KIT. Disrupts blood vessel formation in zebrafish embryos and inhibits angiogenesis in a mouse angiogenesis model. Inhibits growth of renal and pancreatic tumors in mice. Also arrests cells in prometaphase. Orally available.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(Methylthio)-6-[4-[5-[[3-(trifluoromethyl)phenyl]amino]-1H-1,2,4-triazol-3-yl]phenoxy]-4-pyrimidinamine
CAS 877874-85-6
Quantità 50 mg
Linea di prodotti Tocris
Bersaglio Raf Kinase Inhibitors
Formula molecolare C20H16F3N7OS
Peso formulazione 459.45
Purezza >98%