Learn More
KG-501, MedChemExpress
Codice prodotto. 16483818
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16483818 10 mg 10mg
16466547 5 mg 5mg
16460197 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16483818 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY103299
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress KG-501 is a CREB inhibitor, with an IC50 of 6.89 μM.
KG-501 is a CREB inhibitor, with an IC50 of 6.89 μM.
Specifica
Materiale o nome chimico KG-501
CAS 18228-17-6
Colore Light Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C17H13ClNO5P
Quantità 10 mg
Sinonimo Naphthol AS-E phosphate
Informazioni di solubilità DMSO : 6 mg/mL (15.88 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C(C1=C(OP(O)(O)=O)C=C2C=CC=CC2=C1)NC3=CC=C(Cl)C=C3
Molecular Weight (g/mol) 377.72
Peso formulazione 377.72
Percent Purity 98.08%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only