Learn More
KGW Isotherm™ KGW Isotherm
Codice prodotto. 15311271
Cambia vista
Click to view available options
Materiale:
Stainless Steel
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Materiale Dimensione della confezione
15311271 Stainless Steel Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15311271 Fornitore KGW Isotherm™ N. del fornitore 17111
Spedizione stimata: 17-12-2026
Specifica
Capacità (sistema metrico) 200 mL (Condensate), 1.2 L (Coolant)
Materiale Stainless Steel
Quantità 1 Pack
Tipo Cold Trap