missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

KHDRBS3 Antibody [CoraFluorÖ 1], Novus Biologicals Biologicals™

Codice prodotto. 30509028 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30509028 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30509028 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP338301CL1

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Polyclonal Antibody

KHDRBS3 Polyclonal antibody specifically detects KHDRBS3 in Human,Mouse samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene KHDRBS3
Applicazioni ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Classificazione Polyclonal
Coniugato CoraFluor 1
Formulazione PBS
Alias gene Etle, etoile, KH domain containing, RNA binding, signal transduction associated 3, SALPRNA-binding protein T-Star, Sam68-like mammalian protein 2, Sam68-like phosphotyrosine protein, Sam68-like phosphotyrosine protein, T-STAR, SLM-2KH domain-containing, RNA-binding, signal transduction-associated protein 3, SLM2TSTAR, T-STAR
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 177-346 of human KHDRBS3 (NP_006549.1).,, Sequence:, GSENADVPVVRGKPTLRTRGVPAPAITRGRGGVTARPVGVVVPRGTPTPRGVLSTRGPVSRGRGLLTPRARGVPPTGYRPPPPPPTQETYGEYDYDDGYGTAYDEQSYDSYDNSYSTPAQSGADYYDYGHGLSEETYDSYGQEEWTNSRHKAPSARTAKGVYRDQPYGRY
Metodo di purificazione Affinity purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 10656
Target Species Human, Mouse
Content And Storage Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.