Learn More
Thermo Scientific Chemicals Khellin, 95%
Codice prodotto. 16524214 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16524214 5 g 5g
16534214 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16524214 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 461800050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 82-02-0
Formula molecolare C14H12O5
Molecular Weight (g/mol) 260.25
InChI Key HSMPDPBYAYSOBC-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name 4,9-dimethoxy-7-methyl-5H-furo[3,2-g]chromen-5-one
SMILES COC1=C2OC=CC2=C(OC)C2=C1OC(C)=CC2=O
Specifica
Materiale o nome chimico Khellin
Punto di fusione 150.0°C to 154.0°C
Intervallo percentuale saggio 95%
Quantità 5 g
Informazioni di solubilità Solubility aq. soln.: soluble.
Peso formulazione 260.24