Learn More
Khellin, MP Biomedicals
Codice prodotto. 11400936 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11400936 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11400936 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0520209210
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 28-01-2027
Specifica
Materiale o nome chimico Khellin
CAS 82-02-0
Formula molecolare C14H12O5
Quantità 10 g
Sinonimo khellin, visammin, amicardine, methafrone, coronin, amikellin, ammipuran, ammivisnagen, benecardin, corafurone
InChI Key HSMPDPBYAYSOBC-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC(=O)C2=C(C3=C(C(=C2O1)OC)OC=C3)OC
IUPAC Name 4,9-dimethoxy-7-methylfuro[3,2-g]chromen-5-one
Molecular Weight (g/mol) 260.245
PubChem CID 3828
ChEBI CHEBI:6133
Peso formulazione 260.24