Learn More
Khellin, TRC
Codice prodotto. 30179033
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30179033 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30179033 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCK4320001G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Khellin (Visammin)
CAS 82-02-0
Formula molecolare C14 H12 O5
Quantità 1 g
Sinonimo 5H-Furo[3,2-g][1]benzopyran-5-one, 4,9-dimethoxy-7-methyl-, 4,9-Dimethoxy-7-methyl-5-oxo-1,8-dioxabenz[f]indene, 4,9-Dimethoxy-7-methyl-5-oxofuro[3,2-g]-1,2-chromene, 4,9-Dimethoxy-7-methyl-5-oxofuro[3,2-g][1]benzopyran, 4,9-Dimethoxy-7-methyl-5H-furo[3,2-g][1]benzopyran-5-one, 5,8-Dimethoxy-2-methyl-4',5'-furano-6,7-chromone, 5,8-Dimethoxy-2-methyl-4',5'-furo-6,7-chromone, 5,8-Dimethoxy-2-methyl-6,7-furanochromone, Amicardien, Amicardine, Amikellin, Ammipuran, Ammispasmin, Ammivin, Ammivisnagen, Benecardin, Benekardin, Cardio-khellin, Corafurone, Coronin, Eskel, Gynokhellan, Gynokhellin, Hkelfren, Kalangin, Kelamin, Kelicor, Kelicorin, Kellosal, Keloid, Khelfren, Khelisem, Khellin, Khelline I, Khelloyd, Lynamine, Medekellin, Methafrone, NSC 25509, NSC 37744, NSC 8519, Norkel, Simeskellina, Vasokellina, Visammin, Viscardan, Visnagalin, Visnagen
InChI Formula InChI=1S/C14H12O5/c1-7-6-9(15)10-11(16-2)8-4-5-18-12(8)14(17-3)13(10)19-7/h4-6H,1-3H3
SMILES COc1c2OC(=CC(=O)c2c(OC)c3ccoc13)C
IUPAC Name 4,9-dimethoxy-7-methylfuro[3,2-g]chromen-5-one
Molecular Weight (g/mol) 260.24
Peso formulazione 260.0685