Learn More
KIAA1468 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Specifica
Antigene KIAA1468
Concentrazione 0.13 mg/mL
Applicazioni Western Blot
Classificazione Polyclonal
Coniugato Unconjugated
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16898804
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Proteintech
18993-1-AP-20UL
20 μL
140.00€
20µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 16-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
16888804
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Proteintech
18993-1-AP-150UL
150 μL
399.00€
150µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 16-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
KIAA1468
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Rat, Mouse
Q148V7, Q9P260
227446, 309053, 57614
Peptide
Primary
-20°C
KIAA1468
0.13 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
HsT3308, HsT885, KIAA1468
KIAA1468, Relch
IgG
Antigen Affinity Chromatography