Learn More
KIAA1958 Antibody, HRP, R&D Systems™
Codice prodotto. 18606934 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18606934 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18606934 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP320225H
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
KIAA1958 Polyclonal specifically detects KIAA1958 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene KIAA1958
Applicazioni Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classificazione Polyclonal
Coniugato HRP
Diluizione Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulazione PBS
Alias gene FLJ39294, hypothetical protein LOC158405, KIAA1958, MGC142075
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human KIAA1958 fragment
Metodo di purificazione Antigen and protein A Affinity-purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 158405
Target Species Human
Content And Storage Store at 4C in the dark.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG
Linea di prodotti Novus