Specifica
| Forma fisica | Solid |
| Colore | Gray |
| Quantità | 500 g |
| pH | 9 to 10 |
| CAS | 61790-53-2 |
| Imballaggio | Plastic Powder Jar |
| Formula molecolare | O2Si |
| Numero MDL | 132803 |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Kieselguhr
- Attenzione
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H373-Può provocare danni agli organi.