Learn More
Kieselguhr, Pure, Washed with Acid, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10763991 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
Imballaggio:
Plastic Keg
Plastic Powder Jar
Dimensione della confezione:
1kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10763991 1 kg Plastic Keg 1kg
10385850 500 g Plastic Powder Jar 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10763991 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore K/0100/60
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Forma fisica Solid
Colore Gray
Quantità 1 kg
pH 9 to 10
CAS 61790-53-2
Imballaggio Plastic Keg
Formula molecolare O2Si
Numero MDL 132803
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Kieselguhr
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H373-Può provocare danni agli organi.