Learn More
Kieselguhr, Pure, White, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10234200 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10234200 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10234200 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore K/0090/60
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Forma fisica Powder Solid
Colore White
Quantità 1 kg
CAS 61790-53-2
Imballaggio Plastic Powder Jar
Formula molecolare O2Si
Numero MDL 132803