Learn More
KIF15 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Specifica
Antigene | KIF15 |
---|---|
Concentrazione | 0.81 mg/mL |
Applicazioni | Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry |
Classificazione | Polyclonal |
Coniugato | Unconjugated |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16896865
|
Proteintech
55407-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Spedizione stimata: 14-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16886865
|
Proteintech
55407-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Spedizione stimata: 14-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
Plus-end directed kinesin-like motor enzyme involved in mitotic spindle assembly.Specifica
KIF15 | |
Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Rat, Human, Mouse | |
Q6P9L6, Q7TSP2, Q9NS87 | |
209737, 353302, 56992 | |
Peptide | |
Primary | |
-20°C | |
KIF15 |
0.81 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
HKLP2, KIF15, kinesin family member 15, Kinesin like protein 2, Kinesin like protein 7, Kinesin like protein KIF15, KLP2, KNSL7, NY BR 62 | |
Kif15 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |