missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

KIFAP3 Mouse anti-Human, Mouse, Rat, Clone: 7C9F2, Proteintech

Mouse Monoclonal Antibody

140.00€ - 399.00€

Specifica

Antigene KIFAP3
Clone 7C9F2
Concentrazione 1 mg/mL
Applicazioni Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classificazione Monoclonal
Visualizza altre specifiche

Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16807325
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Proteintech
60266-1-IG-20UL
20 μL
140.00€
20µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 03-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
16897315
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Proteintech
60266-1-IG-150UL
150 μL
399.00€
150µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 03-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
Descrizione

Descrizione

The small G protein GDP dissociation stimulator (smg GDS) is a regulator protein having two activities on a group of small G proteins including the Rho and Rap1 family members and Ki-Ras; one is to stimulate their GDP/GTP exchange reactions, and the other is to inhibit their interactions with membranes. The protein encoded by this gene contains 9 ′Armadillo′ repeats and interacts with the smg GDS protein through these repeats. This protein, which is highly concentrated around the endoplasmic reticulum, is phosphorylated by v-src, and this phosphorylation reduces the affinity of the protein for smg GDS. It is thought that this protein serves as a linker between human chromosome-associated polypeptide (HCAP) and KIF3A/B, a kinesin superfamily protein in the nucleus, and that it plays a role in the interaction of chromosomes with an ATPase motor protein. Several transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
Specifica

Specifica

KIFAP3
1 mg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
KAP 3, KAP3, KIF3AP, KIFAP3, kinesin associated protein 3, SMAP, Smg GDS, Smg GDS associated protein
Kifap3
IgG2a
Protein A
Antibody
7C9F2
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
Mouse
Human, Mouse, Rat
P70188, Q92845
16579, 22920, 289168
KIFAP3 Fusion Protein Ag20809
Primary
-20°C
KIFAP3
Videos
SDS
Documenti

Documenti

Product Certifications